Stampa…
[3-Methoxy-4-(2-propynyloxy)phenyl]methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32118-1G OR32118-5G
APOSOR32118-1GEA 299 EUR
APOSOR32118-1G APOSOR32118-5G
[3-Methoxy-4-(2-propynyloxy)phenyl]methanol 95%
[3-Methoxy-4-(2-propynyloxy)phenyl]methanol
Formula: C₁₁H₁₂O₃
Peso molecolare: 192,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03001222
CAS Number: 385383-48-2