Stampa…
3-Methoxy-4-(2-propynyloxy)benzenecarbaldehydeoxime 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (E)-N-{[3-Methoxy-4-(prop-2-yn-1-yloxy)phenyl]methylidene}hydroxylamine
OR32117-1G OR32117-5G
APOSOR32117-1GEA 299 EUR
APOSOR32117-1G APOSOR32117-5G
3-Methoxy-4-(2-propynyloxy)benzenecarbaldehydeoxime 95%
3-Methoxy-4-(2-propynyloxy)benzenecarbaldehydeoxime
Formula: C₁₁H₁₁NO₃
Peso molecolare: 205,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03001221
CAS Number: 385383-46-0