Stampa…
tert-Butyl-2-oxo-1-oxa-8-azaspiro[4.5]decane-8-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR32113-1G OR32113-5G
APOSOR32113-1GEA 234 EUR
APOSOR32113-1G APOSOR32113-5G
tert-Butyl-2-oxo-1-oxa-8-azaspiro[4.5]decane-8-carboxylate 95%
tert-Butyl-2-oxo-1-oxa-8-azaspiro[4.5]decane-8-carboxylate
Formula: C₁₃H₂₁NO₄
Peso molecolare: 255,32 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11100196
CAS Number: 301226-27-7