Stampa…
7-Methoxybenzofuran-2-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32111-1G OR32111-5G
APOSOR32111-1GEA 125 EUR
APOSOR32111-1G APOSOR32111-5G
7-Methoxybenzofuran-2-carboxylic acid 95%
7-Methoxybenzofuran-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₈O₄
Peso molecolare: 192,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060516
CAS Number: 4790-79-8