Stampa…
4-(2-Bromo-4-nitrophenyl)morpholine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32106-1G OR32106-5G
APOSOR32106-1GEA 154 EUR
APOSOR32106-1G APOSOR32106-5G
4-(2-Bromo-4-nitrophenyl)morpholine 95%
4-(2-Bromo-4-nitrophenyl)morpholine
Formula: C₁₀H₁₁BrN₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02081938
CAS Number: 477846-96-1