Stampa…
1,2-Dibromo-4-nitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR321004-25G OR321004-5G
APOSOR321004-25GEA 256 EUR
APOSOR321004-25G APOSOR321004-5G
1,2-Dibromo-4-nitrobenzene
1,2-Dibromo-4-nitrobenzene
Formula: C₆H₃Br₂NO₂
Peso molecolare: 280,9 g/mol
Punto di fusione: 53…55 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00055373
CAS Number: 5411-50-7