Stampa…
3-Bromo-4-methoxybenzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR321003-25G OR321003-5G
APOSOR321003-25GEA 176 EUR
APOSOR321003-25G APOSOR321003-5G
3-Bromo-4-methoxybenzyl alcohol 98%
3-Bromo-4-methoxybenzyl alcohol
Formula: C₈H₉BrO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01861398
CAS Number: 38493-59-3