Stampa…
2-Chloro-6-methoxybenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR321002-1G OR321002-5G
APOSOR321002-1GEA 66.9 EUR
APOSOR321002-1G APOSOR321002-5G
2-Chloro-6-methoxybenzoic acid
2-Chloro-6-methoxybenzoic acid
Formula: C₈H₇ClO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00127702
CAS Number: 3260-89-7