Stampa…
Methyl-3-bromo-4-iodobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3-bromo-4-iodobenzoate
OR321001-1G OR321001-5G
APOSOR321001-1GEA 17.6 EUR
APOSOR321001-1G APOSOR321001-5G
Methyl-3-bromo-4-iodobenzoate
Methyl-3-bromo-4-iodobenzoate
Formula: C₈H₆BrIO₂
Peso molecolare: 340,9400 g/mol
Punto di fusione: 56…60 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07778512
CAS Number: 249647-24-3