Stampa…
N'-(4-Formyl-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)-N,N-dimethyliminoformamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32099-1G OR32099-5G
APOSOR32099-1GEA 336 EUR
APOSOR32099-1G APOSOR32099-5G
N'-(4-Formyl-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)-N,N-dimethyliminoformamide 95%
N'-(4-Formyl-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)-N,N-dimethyliminoformamide
Formula: C₁₄H₁₆N₄O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03152811
CAS Number: 58668-41-0