Stampa…
Ethyl-4-chloro-2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32087-1G OR32087-5G
APOSOR32087-1GEA 244 EUR
APOSOR32087-1G APOSOR32087-5G
Ethyl-4-chloro-2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylate 95%
Ethyl-4-chloro-2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylate
Formula: C₁₃H₁₁ClN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01935974
CAS Number: 24755-82-6