Stampa…
1-[4-(Methylsulphanyl)phenyl]-1,4-pentanedione 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32086-1G OR32086-5G
APOSOR32086-1GEA 234 EUR
APOSOR32086-1G APOSOR32086-5G
1-[4-(Methylsulphanyl)phenyl]-1,4-pentanedione 95%
1-[4-(Methylsulphanyl)phenyl]-1,4-pentanedione
Formula: C₁₂H₁₄O₂S
Peso molecolare: 222,31 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08056601
CAS Number: 189501-33-5