Stampa…
3-Chloro-N-[4-(dimethylamino)phenyl]-2,2-dimethylpropanamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32082-1G OR32082-25G OR32082-5G
APOSOR32082-1GEA 180 EUR
APOSOR32082-1G APOSOR32082-25G APOSOR32082-5G
3-Chloro-N-[4-(dimethylamino)phenyl]-2,2-dimethylpropanamide 95%
3-Chloro-N-[4-(dimethylamino)phenyl]-2,2-dimethylpropanamide
Formula: C₁₃H₁₉ClN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00793368
CAS Number: 341966-00-5