Stampa…
[3-(4-Chlorophenyl)-5-isoxazolyl]methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (3-(4-Chlorophenyl)isoxazol-5-yl)methanol
OR32075-1G OR32075-5G
APOSOR32075-1GEA 299 EUR
APOSOR32075-1G APOSOR32075-5G
[3-(4-Chlorophenyl)-5-isoxazolyl]methanol 95%
[3-(4-Chlorophenyl)-5-isoxazolyl]methanol
Formula: C₁₀H₈ClNO₂
Peso molecolare: 209,6290 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01935957
CAS Number: 206055-90-5