5-Acetyl-2-chloro-6-methylnicotinonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32063-1G
OR32063-5G
APOSOR32063-1GEA
306
EUR
APOSOR32063-1G
APOSOR32063-5G
5-Acetyl-2-chloro-6-methylnicotinonitrile 97%
5-Acetyl-2-chloro-6-methylnicotinonitrile
Formula:
C₉H₇ClN₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01315263 CAS Number: 121348-15-0 |