3-(Methylsulphonyl)benzylamine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-(Methylsulphonyl)benzylamine Hydrochloride
Formula:
C₈H₁₂ClNO₂S Punto di fusione: 248…254 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09064909 CAS Number: 855267-50-4 |