Stampa…
2-(Bromomethyl)-2,6-dihydroimidazo[1,2-c]quinazolin-5(3H)-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32051-1G OR32051-5G
APOSOR32051-1GEA 538 EUR
APOSOR32051-1G APOSOR32051-5G
2-(Bromomethyl)-2,6-dihydroimidazo[1,2-c]quinazolin-5(3H)-one 95%
2-(Bromomethyl)-2,6-dihydroimidazo[1,2-c]quinazolin-5(3H)-one
Formula: C₁₁H₁₀BrN₃O
Peso molecolare: 280.13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08056599
CAS Number: 139047-54-4