5-Chloropicolinic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
5-Chloro-2-pyridinecarboxylic acid, 5-Chloropyridine-2-carboxylic acid, 5-Chloro-2-picolinic acid
OR3205-25G
OR3205-5G
OR3205-1G
APOSOR3205-25GEA
61.1
EUR
APOSOR3205-25G
APOSOR3205-5G
APOSOR3205-1G
5-Chloropicolinic acid 98%
5-Chloropicolinic acid
Formula:
C₆H₄ClNO₂ Peso molecolare: 157,56 g/mol Punto di fusione: 166…171 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04114192 CAS Number: 86873-60-1 |