Stampa…
2-(Bromomethyl)-2-phenyl-1,3-dioxolane 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32045-1G OR32045-5G
APOSOR32045-1GEA 164 EUR
APOSOR32045-1G APOSOR32045-5G
2-(Bromomethyl)-2-phenyl-1,3-dioxolane 95%
2-(Bromomethyl)-2-phenyl-1,3-dioxolane
Formula: C₁₀H₁₁BrO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00225209
CAS Number: 3418-21-1