Stampa…
3-Chloro-N-(4-morpholinophenyl)propanamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32039-1G OR32039-5G
APOSOR32039-1GEA 234 EUR
APOSOR32039-1G APOSOR32039-5G
3-Chloro-N-(4-morpholinophenyl)propanamide 95%
3-Chloro-N-(4-morpholinophenyl)propanamide
Formula: C₁₃H₁₇ClN₂O₂
Peso molecolare: 268,75 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00172701
CAS Number: 250714-83-1