2-(Dimethylamino)-2-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)acetonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32037-1G
OR32037-5G
OR32037-25G
APOSOR32037-1GEA
180
EUR
APOSOR32037-1G
APOSOR32037-5G
APOSOR32037-25G
2-(Dimethylamino)-2-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)acetonitrile 95%
2-(Dimethylamino)-2-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)acetonitrile
Formula:
C₉H₁₃N₃ Peso molecolare: 163.22 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00231710 CAS Number: 117068-07-2 |