Stampa…
1-(4-Acetylphenyl)-4-piperidinecarboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32034-1G OR32034-5G
APOSOR32034-1GEA 234 EUR
APOSOR32034-1G APOSOR32034-5G
1-(4-Acetylphenyl)-4-piperidinecarboxylic acid 95%
1-(4-Acetylphenyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Formula: C₁₄H₁₇NO₃
Peso molecolare: 247,3 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00231449
CAS Number: 250713-76-9