Stampa…
1-(2,4-Dichlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32028-1G OR32028-5G
APOSOR32028-1GEA 234 EUR
APOSOR32028-1G APOSOR32028-5G
1-(2,4-Dichlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
1-(2,4-Dichlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formula: C₁₃H₉Cl₂NO₃
Peso molecolare: 298,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00140355
CAS Number: 242797-28-0