Stampa…
2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)acetonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32027-1G OR32027-5G OR32027-25G
APOSOR32027-1GEA 52.9 EUR
APOSOR32027-1G APOSOR32027-5G APOSOR32027-25G
2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)acetonitrile 95%
2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)acetonitrile
Formula: C₄H₄N₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00792910
CAS Number: 81606-79-3