Stampa…
Ethyl-2-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propanoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32026-1G OR32026-5G OR32026-25G
APOSOR32026-1GEA 122 EUR
APOSOR32026-1G APOSOR32026-5G APOSOR32026-25G
Ethyl-2-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propanoate 95%
Ethyl-2-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propanoate
Formula: C₈H₁₃N₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00202105
CAS Number: 100159-13-5