Stampa…
trans-1,2-Cyclohexanedimethanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: trans-Cyclohexane-1,2-diyldimethanol, trans-1,2-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane
OR3201-1G OR3201-5G
APOSOR3201-1GEA 19 EUR
APOSOR3201-1G APOSOR3201-5G
trans-1,2-Cyclohexanedimethanol
trans-1,2-Cyclohexanedimethanol
Formula: C₈H₁₆O₂
Peso molecolare: 144,21 g/mol
Punto di ebollizione: 113 °C/ 0,03 kPa
Punto di fusione: 57 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09260493
CAS Number: 25712-33-8