Stampa…
5,7-Dimethyl-4-hydroxypyrido[2,3-d]pyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32009-1G OR32009-5G
APOSOR32009-1GEA 339 EUR
APOSOR32009-1G APOSOR32009-5G
5,7-Dimethyl-4-hydroxypyrido[2,3-d]pyrimidine 95%
5,7-Dimethyl-4-hydroxypyrido[2,3-d]pyrimidine
Formula: C₉H₉N₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143415
CAS Number: 1913-72-0