Stampa…
3-(Dimethylamino)-2-(3-thienyl)acrylonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (2Z)-3-(Dimethylamino)-2-(thiophen-3-yl)prop-2-enenitrile
OR32007-1G OR32007-25G OR32007-5G OR32007-10G
APOSOR32007-1GEA 227 EUR
APOSOR32007-1G APOSOR32007-25G APOSOR32007-5G APOSOR32007-10G
3-(Dimethylamino)-2-(3-thienyl)acrylonitrile 95%
3-(Dimethylamino)-2-(3-thienyl)acrylonitrile
Formula: C₉H₁₀N₂S
Peso molecolare: 178,26 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00127051
CAS Number: 165404-39-7