Stampa…
3-(Dimethylamino)-2-(2-thienyl)acrylonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (2Z)-3-(Dimethylamino)-2-(thiophen-2-yl)prop-2-enenitrile
OR32006-1G OR32006-25G OR32006-5G
APOSOR32006-1GEA 176 EUR
APOSOR32006-1G APOSOR32006-25G APOSOR32006-5G
3-(Dimethylamino)-2-(2-thienyl)acrylonitrile 95%
3-(Dimethylamino)-2-(2-thienyl)acrylonitrile
Formula: C₉H₁₀N₂S
Peso molecolare: 178,26 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00138239
CAS Number: 165404-37-5