Stampa…
2-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32000-1G OR32000-25G OR32000-5G
APOSOR32000-1GEA 176 EUR
APOSOR32000-1G APOSOR32000-25G APOSOR32000-5G
2-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenol 95%
2-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenol
Formula: C₈H₆N₂O₂
Peso molecolare: 162,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00020713
CAS Number: 1008-65-7