Stampa…
5-(5-Bromo-2-thienyl)-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR32-1G OR32-100MG OR32-250MG
APOSOR32-1GEA 150 EUR
APOSOR32-1G APOSOR32-100MG APOSOR32-250MG
5-(5-Bromo-2-thienyl)-1H-pyrazole
5-(5-Bromo-2-thienyl)-1H-pyrazole
Formula: C₇H₅BrN₂S
Punto di fusione: 167 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00120516
CAS Number: 166196-67-4