Stampa…
2-Bromobenzaldehyde oxime 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromobenzaldoxime
OR3195-25G OR3195-5G
APOSOR3195-25GEA 487 EUR
APOSOR3195-25G APOSOR3195-5G
2-Bromobenzaldehyde oxime 96%
2-Bromobenzaldehyde oxime
Formula: C₇H₆BrNO
Punto di fusione: 102…104 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082734
CAS Number: 34158-72-0