Stampa…
trans-1,4-Dibromo-2-butene
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (E)-1,4-Dibromobut-2-ene, (E)-1,4-Dibromo-2-butene
OR3193-100G OR3193-25G OR3193-500G
APOSOR3193-100GEA 69.8 EUR
APOSOR3193-100G APOSOR3193-25G APOSOR3193-500G
trans-1,4-Dibromo-2-butene
trans-1,4-Dibromo-2-butene
Formula: C₄H₆Br₂
Peso molecolare: 213,9 g/mol
Punto di ebollizione: 205 °C
Punto di fusione: 48…53 °C
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000249
CAS Number: 821-06-7
EINECS: 212-472-7
UN: 2923
ADR: 8+6.1,II