Stampa…
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-((Trimethylsilyl)ethynyl)benzonitrile
OR3192-1G OR3192-5G
APOSOR3192-1GEA 89.9 EUR
APOSOR3192-1G APOSOR3192-5G
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile 99%
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile
Formula: C₁₂H₁₃NSi
Punto di fusione: 42…47 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09260494
CAS Number: 190771-22-3