4,4-Dimethylcyclohex-2-en-1-on-2-ylboronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-one-2-boronic acid pinacol ester, 4,4-Dimethyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclohex-2-enone
Formula:
C₁₄H₂₃BO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09027074 CAS Number: 219489-09-5 |