4-Methylbenzyl mercaptan 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₁₀S Punto di fusione: 116…118/35mm °C Densità: 1,023 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00039652 CAS Number: 4498-99-1 EINECS: 224-796-6 UN: 2810 ADR: 6.1,III |