Stampa…
5-Bromo-7-nitroindoline 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR318111-1G OR318111-5G OR318111-25G
APOSOR318111-1GEA 28.7 EUR
APOSOR318111-1G APOSOR318111-5G APOSOR318111-25G
5-Bromo-7-nitroindoline 95+%
5-Bromo-7-nitroindoline
Formula: C₈H₇BrN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005708
CAS Number: 80166-90-1