Stampa…
1-Acetyl-5-bromoindolin-7-amine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR318106-1G OR318106-5G
APOSOR318106-1GEA 459 EUR
APOSOR318106-1G APOSOR318106-5G
1-Acetyl-5-bromoindolin-7-amine 95+%
1-Acetyl-5-bromoindolin-7-amine
Formula: C₁₀H₁₁BrN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09258794
CAS Number: 133433-62-2