Methyl-4-(2-aminothiazol-4-yl)benzoate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Methyl 4-(2-Amino-4-thiazolyl)benzoate
OR318104-1G
OR318104-10G
OR318104-5G
APOSOR318104-1GEA
288
EUR
APOSOR318104-1G
APOSOR318104-10G
APOSOR318104-5G
Methyl-4-(2-aminothiazol-4-yl)benzoate 95+%
Methyl-4-(2-aminothiazol-4-yl)benzoate
Formula:
C₁₁H₁₀N₂O₂S Peso molecolare: 234,28 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03030162 CAS Number: 206555-77-3 |