Stampa…
Ethyl-5-amino-1-benzyl-1H-imidazole-4-carboxylate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR318101-1G OR318101-10G OR318101-5G
APOSOR318101-1GEA 258 EUR
APOSOR318101-1G APOSOR318101-10G APOSOR318101-5G
Ethyl-5-amino-1-benzyl-1H-imidazole-4-carboxylate 95+%
Ethyl-5-amino-1-benzyl-1H-imidazole-4-carboxylate
Formula: C₁₃H₁₅N₃O₂
Peso molecolare: 245,28 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03406879
CAS Number: 68462-61-3