Methyl-3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₉NO₂S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00130095 CAS Number: 76575-71-8 |