2-(4-Benzylpiperazin-1-yl)benzaldehyde dihydrochloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₁₈H₂₂Cl₂N₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11226767 CAS Number: 1170029-77-2 |