Stampa…
(1-(Pyridin-2-yl)cyclohexyl)methanamine tosylate salt 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR318090-1G OR318090-10G OR318090-5G
APOSOR318090-1GEA 488 EUR
APOSOR318090-1G APOSOR318090-10G APOSOR318090-5G
(1-(Pyridin-2-yl)cyclohexyl)methanamine tosylate salt 95+%
(1-(Pyridin-2-yl)cyclohexyl)methanamine tosylate salt
Formula: C₁₉H₂₆N₂O₃S
Peso molecolare: 362,49 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11226765
CAS Number: 1170797-45-1