2-Cyclopropylbenzylamine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
(2-Cyclopropylphenyl)methanamine
OR318089-1G
OR318089-10G
OR318089-5G
APOSOR318089-1GEA
488
EUR
APOSOR318089-1G
APOSOR318089-10G
APOSOR318089-5G
2-Cyclopropylbenzylamine 95+%
2-Cyclopropylbenzylamine
Formula:
C₁₀H₁₃N Peso molecolare: 147,22 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00626840 CAS Number: 118184-66-0 UN: 2735 ADR: 8,III |