Stampa…
2-Cyclopropylbenzoic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR318088-1G OR318088-10G OR318088-5G
APOSOR318088-1GEA 123 EUR
APOSOR318088-1G APOSOR318088-10G APOSOR318088-5G
2-Cyclopropylbenzoic acid 95+%
2-Cyclopropylbenzoic acid
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Punto di fusione: 101 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01550965
CAS Number: 3158-74-5