Stampa…
8-Bromo-5-chloro-1,6-naphthyridine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR318081-1G OR318081-5G OR318081-10G
APOSOR318081-1GEA 1210 EUR
APOSOR318081-1G APOSOR318081-5G APOSOR318081-10G
8-Bromo-5-chloro-1,6-naphthyridine 95+%
8-Bromo-5-chloro-1,6-naphthyridine
Formula: C₈H₄BrClN₂
Punto di fusione: 128…129 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08567949
CAS Number: 909649-12-3