Stampa…
5-Chloro-1,6-naphthyridine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR318078-1G OR318078-10G OR318078-5G
APOSOR318078-1GEA 165 EUR
APOSOR318078-1G APOSOR318078-10G APOSOR318078-5G
5-Chloro-1,6-naphthyridine 95+%
5-Chloro-1,6-naphthyridine
Formula: C₈H₅ClN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01646205
CAS Number: 23616-32-2