Stampa…
4-(2-Hydrazinylethyl)morpholine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR318074-1G OR318074-250MG
APOSOR318074-1GEA 130 EUR
APOSOR318074-1G APOSOR318074-250MG
4-(2-Hydrazinylethyl)morpholine 95%
4-(2-Hydrazinylethyl)morpholine
Formula: C₆H₁₅N₃O
Punto di ebollizione: 80 °C/0,075mmHg
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07786279
CAS Number: 2154-24-7