Stampa…
4-[(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)oxy]aniline 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR318072-1G OR318072-5G
APOSOR318072-1GEA 274 EUR
APOSOR318072-1G APOSOR318072-5G
4-[(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)oxy]aniline 95+%
4-[(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)oxy]aniline
Formula: C₁₂H₁₃N₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01895360
CAS Number: 55749-90-1