Stampa…
1-(Pyridin-2-yl)-1,4-diazepane hydrochloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(Pyridin-2-yl)homopiperazine hydrochloride
OR318071-1G OR318071-5G OR318071-10G
APOSOR318071-1GEA 258 EUR
APOSOR318071-1G APOSOR318071-5G APOSOR318071-10G
1-(Pyridin-2-yl)-1,4-diazepane hydrochloride 95+%
1-(Pyridin-2-yl)-1,4-diazepane hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₆ClN₃
Peso molecolare: 213,71 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11840325
CAS Number: 1177314-80-5